Tisk…
4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9030-250MG OR9030-1G
APOSOR9030-250MGEA 7480 CZK
APOSOR9030-250MG APOSOR9030-1G
4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₇H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08272851
CAS číslo: 27296-77-1