(3-Nitrophenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Nitrobenzyl cyanide, 2-(3-Nitrophenyl)acetonitrile
OR902997-25G
OR902997-5G
APOSOR902997-25GEA
6580
CZK
APOSOR902997-25G
APOSOR902997-5G
(3-Nitrophenyl)acetonitrile 97%
(3-Nitrophenyl)acetonitrile
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041249 CAS číslo: 621-50-1 |