2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902962-10G
OR902962-1G
OR902962-5G
APOSOR902962-10GEA
9330
CZK
APOSOR902962-10G
APOSOR902962-1G
APOSOR902962-5G
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine 98%
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine
Vzorec:
C₁₁H₁₅N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02663452 CAS číslo: 62506-76-7 |