Tisk…
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902949-1G OR902949-250MG OR902949-5G
APOSOR902949-1GEA 0 CZK
APOSOR902949-1G APOSOR902949-250MG APOSOR902949-5G
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine 96%
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine
Vzorec: C₆H₁₀N₄
Bod tání: 270…272 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00078880
CAS číslo: 95-02-3