Tisk…
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902921-1G OR902921-5G OR902921-25G
APOSOR902921-1GEA 0 CZK
APOSOR902921-1G APOSOR902921-5G APOSOR902921-25G
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate
Vzorec: C₈H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698678
CAS číslo: 170384-29-9