Tisk…
2,4-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9029-1G OR9029-250MG
APOSOR9029-1GEA 2900 CZK
APOSOR9029-1G APOSOR9029-250MG
2,4-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
2,4-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₇H₉NO
Bod tání: 37…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235268
CAS číslo: 27296-76-0