Tisk…
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
OR902892-100G OR902892-25G
APOSOR902892-100GEA 11050 CZK
APOSOR902892-100G APOSOR902892-25G
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 97%
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Vzorec: C₇H₁₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014100
CAS číslo: 23159-07-1