Tisk…
2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902882-10G OR902882-1G OR902882-5G
APOSOR902882-10GEA 24800 CZK
APOSOR902882-10G APOSOR902882-1G APOSOR902882-5G
2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline 95%
2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 14300-45-9