Tisk…
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR902874-100MG OR902874-250MG OR902874-50MG
APOSOR902874-100MGEA 2410 CZK
APOSOR902874-100MG APOSOR902874-250MG APOSOR902874-50MG
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05174745
CAS číslo: 78540-03-1