Tisk…
3'-(Methylthio)acetanilide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Acetamidothioanisole
OR902818-25G OR902818-5G
APOSOR902818-25GEA 11380 CZK
APOSOR902818-25G APOSOR902818-5G
3'-(Methylthio)acetanilide 95%
3'-(Methylthio)acetanilide
Vzorec: C₉H₁₁NOS
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2524-78-9