Tisk…
(R)-1-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902781-1G OR902781-250MG
APOSOR902781-1GEA 3740 CZK
APOSOR902781-1G APOSOR902781-250MG
(R)-1-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)piperidine 95%
(R)-1-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 155726-05-9