Tisk…
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902762-1G OR902762-250MG
APOSOR902762-1GEA 3940 CZK
APOSOR902762-1G APOSOR902762-250MG
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₃H₂BrN₃O₂
MW: 191,97 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040182
CAS číslo: 674287-63-9