Tisk…
4-Amino-2-bromopyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR902755-1G OR902755-250MG OR902755-5G
APOSOR902755-1GEA 0 CZK
APOSOR902755-1G APOSOR902755-250MG APOSOR902755-5G
4-Amino-2-bromopyrimidine 97%
4-Amino-2-bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₄BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109798
CAS číslo: 1160994-71-7
UN: 1759
ADR: 8,III