Tisk…
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dichloropyrazine-2,3-dicarbonitrile, 5,6-Dichloro-2,3-pyrazinedicarbonitrile
OR902743-25G
APOSOR902743-25GEA 6290 CZK
APOSOR902743-25G
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine 96%
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine
Vzorec: C₆Cl₂N₄
MW: 198,99 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191419
CAS číslo: 56413-95-7