Tisk…
4-(4-Hydroxyphenyl)butanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902708-10G OR902708-1G OR902708-5G
APOSOR902708-10GEA 6250 CZK
APOSOR902708-10G APOSOR902708-1G APOSOR902708-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)butanoic acid 95%
4-(4-Hydroxyphenyl)butanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00033287
CAS číslo: 7021-11-6