Tisk…
6-Chlorohexanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902690-100G OR902690-25G
APOSOR902690-100GEA 13990 CZK
APOSOR902690-100G APOSOR902690-25G
6-Chlorohexanoic acid 95%
6-Chlorohexanoic acid
Vzorec: C₆H₁₁ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061103
CAS číslo: 4224-62-8