Tisk…
3,4-Dimethylpyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3,4-dimethylpyridine
OR902657-1G OR902657-250MG
APOSOR902657-1GEA 7010 CZK
APOSOR902657-1G APOSOR902657-250MG
3,4-Dimethylpyridin-2-amine 95%
3,4-Dimethylpyridin-2-amine
Vzorec: C7H10N2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02247162
CAS číslo: 823-39-2