Tisk…
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902641-1G
APOSOR902641-1GEA 1780 CZK
APOSOR902641-1G
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C6H8N2O2
MW: 140,1400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143212
CAS číslo: 89831-40-3