Tisk…
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902639-1G OR902639-5G
APOSOR902639-1GEA 6220 CZK
APOSOR902639-1G APOSOR902639-5G
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00749304
CAS číslo: 72145-01-8