Tisk…
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902633-1G OR902633-250MG
APOSOR902633-1GEA 2820 CZK
APOSOR902633-1G APOSOR902633-250MG
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol 95%
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24393897
CAS číslo: 88982-91-6