7-Nitroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902610-25G
OR902610-5G
APOSOR902610-25GEA
8700
CZK
APOSOR902610-25G
APOSOR902610-5G
7-Nitroquinoline 98%
7-Nitroquinoline
Vzorec:
C₉H₆N₂O₂ Bod tání: 130…132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234498 CAS číslo: 613-51-4 |