Tisk…
Nicotinamidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9026-1G OR9026-10G
APOSOR9026-1GEA 625 CZK
APOSOR9026-1G APOSOR9026-10G
Nicotinamidine hydrochloride
Nicotinamidine hydrochloride
Vzorec: C₆H₈ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054326
CAS číslo: 7356-60-7