Tisk…
Buthionine sulphoximine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: DL-Buthionine (S,R)-sulphoximine
OR9025T-1G OR9025T-250MG
APOSOR9025T-1GEA 11810 CZK
APOSOR9025T-1G APOSOR9025T-250MG
Buthionine sulphoximine
Buthionine sulphoximine
A potent & specific inhibitor of g-glutamylcysteine synthetase.
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₃S
Bod tání: 214…215 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00070309
CAS číslo: 5072-26-4