Tisk…
5-Bromo-4-chloropyrimidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902595-1G OR902595-5G
APOSOR902595-1GEA 0 CZK
APOSOR902595-1G APOSOR902595-5G
5-Bromo-4-chloropyrimidine 96%
5-Bromo-4-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09750158
CAS číslo: 56181-39-6