Tisk…
5-Oxo-1-pentylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902555-10G OR902555-1G OR902555-5G
APOSOR902555-10GEA 18420 CZK
APOSOR902555-10G APOSOR902555-1G APOSOR902555-5G
5-Oxo-1-pentylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
5-Oxo-1-pentylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07357567
CAS číslo: 845546-13-6