Tisk…
6-Bromo-1,2-benzisoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902552-1G
APOSOR902552-1GEA 3270 CZK
APOSOR902552-1G
6-Bromo-1,2-benzisoxazole 95%
6-Bromo-1,2-benzisoxazole
Vzorec: C₇H₄BrNO
MW: 198,0168 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659634
CAS číslo: 1060802-88-1