Tisk…
(4-Pyridyl)acetone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9025-25G OR9025-100G OR9025-5G
APOSOR9025-25GEA 1820 CZK
APOSOR9025-25G APOSOR9025-100G APOSOR9025-5G
(4-Pyridyl)acetone 98%
(4-Pyridyl)acetone
Vzorec: C₈H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129043
CAS číslo: 6304-16-1