Tisk…
1-tert-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902496-1G OR902496-250MG OR902496-5G
APOSOR902496-1GEA 6220 CZK
APOSOR902496-1G APOSOR902496-250MG APOSOR902496-5G
1-tert-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-tert-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04989713
CAS číslo: 773865-05-7