Tisk…
Cycloheptane-1,3-dione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902471-1G OR902471-5G
APOSOR902471-1GEA 0 CZK
APOSOR902471-1G APOSOR902471-5G
Cycloheptane-1,3-dione 98%
Cycloheptane-1,3-dione
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863735
CAS číslo: 1194-18-9