Tisk…
4-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902458-1G OR902458-250MG
APOSOR902458-1GEA 7080 CZK
APOSOR902458-1G APOSOR902458-250MG
4-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidine 95%
4-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidine
Vzorec: C₇H₄ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999184
CAS číslo: 51752-67-1