Tisk…
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Bis(cyanomethyl)toluene, 2,2'-(5-Methyl-1,3-phenylene)diacetonitrile
OR902457-1G OR902457-5G
APOSOR902457-1GEA 9100 CZK
APOSOR902457-1G APOSOR902457-5G
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile 95%
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂
MW: 170,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782113
CAS číslo: 120511-74-2