Tisk…
1-(4-Thiazolyl)ethanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902409-10G OR902409-1G OR902409-5G OR902409-250MG
APOSOR902409-10GEA 6880 CZK
APOSOR902409-10G APOSOR902409-1G APOSOR902409-5G APOSOR902409-250MG
1-(4-Thiazolyl)ethanone 98%
1-(4-Thiazolyl)ethanone
Vzorec: C₅H₅NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03550493
CAS číslo: 38205-66-2