Tisk…
1-Cyclopentylpiperidin-3-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902395-100MG OR902395-1G OR902395-250MG
APOSOR902395-100MGEA 5200 CZK
APOSOR902395-100MG APOSOR902395-1G APOSOR902395-250MG
1-Cyclopentylpiperidin-3-one 95%
1-Cyclopentylpiperidin-3-one
Vzorec: C₁₀H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 886365-33-9