Tisk…
7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR902369-1G OR902369-5G
APOSOR902369-1GEA 7250 CZK
APOSOR902369-1G APOSOR902369-5G
7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine 98%
7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
Vzorec: C₈H₈ClNO
MW: 169,6082 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07364075
CAS číslo: 113770-21-1