1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902309-1G
OR902309-5G
APOSOR902309-1GEA
744
CZK
APOSOR902309-1G
APOSOR902309-5G
1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone 95%
1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone
Vzorec:
C₉H₇ClN₂O MW: 194,6177 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11109546 CAS číslo: 98083-43-3 |