Tisk…
4-Propylbenzene-1,3-diol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9023-1G OR9023-250MG OR9023-5G
APOSOR9023-1GEA 1990 CZK
APOSOR9023-1G APOSOR9023-250MG APOSOR9023-5G
4-Propylbenzene-1,3-diol 97%
4-Propylbenzene-1,3-diol
Vzorec: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Bod varu: 286.9 °C
Bod tání: 82.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020120
CAS číslo: 18979-60-7