Tisk…
Methyl-5-quinolyl ether 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902277-10G OR902277-25G OR902277-5G
APOSOR902277-10GEA 6450 CZK
APOSOR902277-10G APOSOR902277-25G APOSOR902277-5G
Methyl-5-quinolyl ether 98%
Methyl-5-quinolyl ether
Vzorec: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02752664
CAS číslo: 6931-19-7