Tisk…
3-Bromo-4,7-diazaindole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902271-100MG OR902271-1G OR902271-250MG
APOSOR902271-100MGEA 1950 CZK
APOSOR902271-100MG APOSOR902271-1G APOSOR902271-250MG
3-Bromo-4,7-diazaindole 95%
3-Bromo-4,7-diazaindole
Vzorec: C₆H₄BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834812
CAS číslo: 56015-31-7