Tisk…
Ethyl-6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902265-1G OR902265-5G
APOSOR902265-1GEA 5200 CZK
APOSOR902265-1G APOSOR902265-5G
Ethyl-6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09750009
CAS číslo: 41337-81-9