Tisk…
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902251-1G OR902251-250MG
APOSOR902251-1GEA 8010 CZK
APOSOR902251-1G APOSOR902251-250MG
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06653330
CAS číslo: 195311-28-5