Tisk…
N-Methyl-4-chloro-7-azaindole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR902234-1G OR902234-5G
APOSOR902234-1GEA 7250 CZK
APOSOR902234-1G APOSOR902234-5G
N-Methyl-4-chloro-7-azaindole 95%
N-Methyl-4-chloro-7-azaindole
Vzorec: C₈H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 74420-05-6