Tisk…
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902223-5G
APOSOR902223-5GEA 6190 CZK
APOSOR902223-5G
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 95%
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007135
CAS číslo: 53055-05-3