Tisk…
Methyl isoquinoline-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902212-1G OR902212-250MG
APOSOR902212-1GEA 2570 CZK
APOSOR902212-1G APOSOR902212-250MG
Methyl isoquinoline-4-carboxylate 95%
Methyl isoquinoline-4-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111833
CAS číslo: 20317-40-2