Tisk…
2-[(2-Furylmethyl)amino]nicotinonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902138-1G OR902138-5G
APOSOR902138-1GEA 4140 CZK
APOSOR902138-1G APOSOR902138-5G
2-[(2-Furylmethyl)amino]nicotinonitrile 98%
2-[(2-Furylmethyl)amino]nicotinonitrile
Vzorec: C₁₁H₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09455276
CAS číslo: 945347-58-0