Tisk…
Methyl-6-iodonicotinate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 6-iodonicotinate
OR902119-1G OR902119-5G
APOSOR902119-1GEA 3380 CZK
APOSOR902119-1G APOSOR902119-5G
Methyl-6-iodonicotinate 96%
Methyl-6-iodonicotinate
Vzorec: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12546492
CAS číslo: 173157-33-0