Tisk…
2-(Cyclopropylamino)nicotinonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902105-1G OR902105-5G
APOSOR902105-1GEA 3610 CZK
APOSOR902105-1G APOSOR902105-5G
2-(Cyclopropylamino)nicotinonitrile 98%
2-(Cyclopropylamino)nicotinonitrile
Vzorec: C₉H₉N₃
MW: 159,190 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09455268
CAS číslo: 52583-90-1