Tisk…
2-Chloro-3-methylpyridine-N-oxide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902100-1G OR902100-250MG
APOSOR902100-1GEA 10350 CZK
APOSOR902100-1G APOSOR902100-250MG
2-Chloro-3-methylpyridine-N-oxide 98%
2-Chloro-3-methylpyridine-N-oxide
Vzorec: C₆H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14582951
CAS číslo: 91668-83-6