Tisk…
2,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
OR9021-100G OR9021-25G OR9021-10G
APOSOR9021-100GEA 4770 CZK
APOSOR9021-100G APOSOR9021-25G APOSOR9021-10G
2,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
2,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Bod tání: 184 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013381
CAS číslo: 60480-83-3