Tisk…
3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902060-10G OR902060-1G OR902060-5G
APOSOR902060-10GEA 26450 CZK
APOSOR902060-10G APOSOR902060-1G APOSOR902060-5G
3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one 95%
3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one
Vzorec: C5H4BrNO2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11101040
CAS číslo: 96245-97-5