Tisk…
2-Methoxypyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902052-1G OR902052-5G
APOSOR902052-1GEA 5890 CZK
APOSOR902052-1G APOSOR902052-5G
2-Methoxypyrimidine 98%
2-Methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₆N₂O
Bod varu: 69…70 °C/22mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234104
CAS číslo: 931-63-5